Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Center Well Dish
Artikelnummer. 10713697
Skift visning
Diameter (metrisk):
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10713697 55 mm Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10713697 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00 DKK
    1994.22 DKK / Pakke med 120
    Spare 335.78 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Oplev konsekvent pålidelige resultater af høj kvalitet under embryo- og oocytvask med Thermo Scientific™ Nunc Center Well Retter.
Thermo Scientific™ Nunc Center Well Dishes giver konsekvent pålidelige resultater i IVF-kvalitet under embryo- og oocytvask.
Innovative funktioner for kvalitet og brugervenlighed:
  • Perfekt vinkel på reservoirbrøndvæggene til lokalisering og nem vask af prøver
  • Ægte flad bund for at opretholde optimal temperatur
  • Nemt greb design for øget sikkerhed
Omhyggeligt testet, certificeret og valideret til IVF:
  • CE-mærket (bemyndiget organ 2797), FDA-listet
  • Produceret under ISO 13485 med fuld sporbarhed
Overensstemmelsescertifikater til din forsikring på hvert parti:
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Ikke-pyrogen (LAL-test)
  • USP Klasse VI test
  • Lot-frigivelse testet ved 1-celle-stadie Mouse Embryo Assay (MEA)
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket, FDA-godkendt, MEA-testet
Oversigt Centerbrøndsfad, Låg m/Airvent
Bund form Flad
Farve Klar
Materiale polystyren (USP Klasse VI)
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Ret
Nå tælle 1
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 1
Højde (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.