Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™-celleskrabere
Artikelnummer. 11347774
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
23 cm
32 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Pakningsstørrelse
11347774 23 cm Pakke med 250
10748581 23 cm Pakke med 50
11357774 32 cm Pakke med 250
10120631 32 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11347774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 179693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15318.16 DKK
    8579.65 DKK / Pakke med 250
    Spare 6738.51 DKK
    43% Slukket
På lager
Udfør en række forskellige applikationer med steril, ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nunc™-celleskrabere, som har et justerbart blad.
Den sterile, ikke-pyrogene Thermo Scientific™ Nunc™ celleskraber har et justerbart blad og giver mulighed for praktisk mekanisk høst af de vedhæftede celler fra dyrkningsbeholdere. Leveres i 2 længder, så de passer til et bredt udvalg af kulturprodukter.
Features:
  • Flexible polystyrene handles
  • Presterilized and individually wrapped
  • Blade Length: 0.66″ (1.7cm)
Ordering Information:
  • 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
  • 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) Blade 0.2952 in.
Længde (metrisk) klinge 7.5 mm
Bredde (engelsk) Blade 0.6889 in.
Bredde (metrisk) klinge 17.5 mm
Til brug med (udstyr) 25 to 80 cm&Sup2; Flask
Længde (engelsk) Håndtag 9''
Længde (metrisk) håndtag 23 cm
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 250/Cs.
Produkttype Celleskraber
Sterilitet Steril
Materiale Polystyren (håndtag)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.