Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™-celleskrabere
Artikelnummer. 10120631
Længde (metrisk) håndtag:
23 cm
32 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. 10120631
Brand: Thermo Scientific™ 179707
Udfør en række forskellige applikationer med steril, ikke-pyrogen Thermo Scientific™ Nunc™-celleskrabere, som har et justerbart blad.
Den sterile, ikke-pyrogene Thermo Scientific™ Nunc™ celleskraber har et justerbart blad og giver mulighed for praktisk mekanisk høst af de vedhæftede celler fra dyrkningsbeholdere. Leveres i 2 længder, så de passer til et bredt udvalg af kulturprodukter.
Features:
  • Flexible polystyrene handles
  • Presterilized and individually wrapped
  • Blade Length: 0.66″ (1.7cm)
Ordering Information:
  • 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
  • 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) Blade 0.6299 in.
Længde (metrisk) klinge 17.5 mm
Bredde (engelsk) Blade 0.6889 in.
Bredde (metrisk) klinge 17.5 mm
Til brug med (udstyr) 75 to 175 cm&Sup2; Flask
Længde (engelsk) Håndtag 12.5 in.
Længde (metrisk) håndtag 32 cm
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 250/Cs.
Produkttype Celleskraber
Sterilitet Steril
Materiale Polystyren (håndtag)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.