Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ System
Artikelnummer. 10394221
Bakkelag:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25.280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr. pr. sag:
10/Cs.
2/Cs.
6/Cs.
8/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 10394221
Brand: Thermo Scientific™ 167695
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå hurtigere resultater og lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ systemer.
Opnå hurtigere resultater og lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ systemer. En gennemprøvet løsning til storskalaproduktion af celler, vacciner og terapeutiske proteiner, disse systemer har samme vækstkinetik som cellekulturprodukter i laboratorieskala. Systemets porte gør det nemt at tilpasse og lukke, med tilpassede slangesamlinger, der letter udluftning, påfyldning og høst. Fås i 1-, 2-, 4-, 10- og 40-bakke versioner.
  • Ideel til klæbende celler
  • Øg produktionseffektiviteten med mere overfladeareal i et lille fodaftryk
  • Reducer forureningsrisici med et lukket system
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Original cellefabrik
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Cell Factory System
Overfladebelægning Nunclon™ Delta
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Lukketype Adapterhætte og portdækselhætte
Kulturområde 1264 cm²
Overfladebehandling Nunklon Delta
Bakkelag 2
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.