Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10344321
Skift visning
Bakkelag:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25.280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr. pr. sag:
10/Cs.
2/Cs.
6/Cs.
8/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bakkelag Kulturområde nr. pr. sag Pakningsstørrelse
10344321 40 25.280 cm² 2/Cs. Pakke med 2
12677093 4 2528 cm² 10/Cs. Hver
10113922 4 2528 cm² 10/Cs. Pakke med 10
10049040 10 6320 cm² 2/Cs. Pakke med 2
10634551 1 632 cm² 8/Cs. Pakke med 8
10394221 2 1264 cm² 6/Cs. Pakke med 6
13101594 2 1264 cm² 6/Cs. Pakke med 5
10604901 10 6320 cm² 6/Cs. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10344321 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 139446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12660.00 DKK
    10146.91 DKK / Pakke med 2
    Spare 2513.09 DKK
    19% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Opnå hurtigere resultater og lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ systemer.
Opnå hurtigere resultater og lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ systemer. En gennemprøvet løsning til storskalaproduktion af celler, vacciner og terapeutiske proteiner, disse systemer har samme vækstkinetik som cellekulturprodukter i laboratorieskala. Systemets porte gør det nemt at tilpasse og lukke, med tilpassede slangesamlinger, der letter udluftning, påfyldning og høst. Fås i 1-, 2-, 4-, 10- og 40-bakke versioner.
  • Ideel til klæbende celler
  • Øg produktionseffektiviteten med mere overfladeareal i et lille fodaftryk
  • Reducer forureningsrisici med et lukket system
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt Original cellefabrik
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Cell Factory System
Overfladebelægning Nunclon™ Delta
Grønne funktioner ISCC PLUS
Bund form Flad
Lukketype Adapterhætte og portdækselhætte
Kulturområde 25.280 cm²
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Bakkelag 40
Afficher plus Afficher moins
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.