Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ System
Beskrivelse
Opnå hurtigere resultater og lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ systemer. En gennemprøvet løsning til storskalaproduktion af celler, vacciner og terapeutiske proteiner, disse systemer har samme vækstkinetik som cellekulturprodukter i laboratorieskala. Systemets porte gør det nemt at tilpasse og lukke, med tilpassede slangesamlinger, der letter udluftning, påfyldning og høst. Fås i 1-, 2-, 4-, 10- og 40-bakke versioner.
- Ideel til klæbende celler
- Øg produktionseffektiviteten med mere overfladeareal i et lille fodaftryk
- Reducer forureningsrisici med et lukket system
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Original cellefabrik |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10 Pk. |
| Produkttype | Cell Factory System |
| Grønne funktioner | Mindre affald, vedvarende materiale |
| Kulturområde | 2528 cm² |
| Volumen (metrisk) Virker | 800 mL |
| Bakkelag | 4 |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.