Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
Artikelnummer. 15778032
Produkttype:
Adapter lukning
Airvent Filter, 0.22 μm
Dækhætte
FEP stik
Filteradapterhætte, steril
Filtersamling, 200 cm ⊃2
Filtersamling, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangesæt, han MPC
Slangesæt, hun MPC
System Start-Up Kit
Udluftning/luk hætte
Ventilationshætte
Til brug med (udstyr):
Cell Factory Systems (All)
Cellefabrikssystemer (alle)
EasyFill Cellefabrikssystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 15778032
Brand: Thermo Scientific™ 140817
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør.
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
Forbindelser gjort nemme
  • Sæt en mediepose eller et slangesæt i en hvilken som helst cellefabrik
Spar tid og reducer omkostningerne
  • Rengøringsprocesser og sterilitetsvalideringer minimeres
  • Det meste tilbehør er gammabestrålet og individuelt indpakket (Bemærk: Connector Cat. nr. 140099 og 173250 er ikke tilgængelige gammabestrålet)
Undgå opbygning af modtryk under påfyldning
  • Udluftningsmuligheder giver ekstra udluftning ved påfyldning og høst ved tyngdekraft eller med en peristaltisk pumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Slangesæt med han MPC stik
Til brug med (udstyr) Cellefabrikssystemer (alle)
nr. pr. pakke 1
Produkttype Slangesæt, han MPC
Sterilitet Steril
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.