Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
Beskrivelse
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
- Sæt en mediepose eller et slangesæt i en hvilken som helst cellefabrik
- Rengøringsprocesser og sterilitetsvalideringer minimeres
- Det meste tilbehør er gammabestrålet og individuelt indpakket (Bemærk: Connector Cat. nr. 140099 og 173250 er ikke tilgængelige gammabestrålet)
- Udluftningsmuligheder giver ekstra udluftning ved påfyldning og høst ved tyngdekraft eller med en peristaltisk pumpe
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Slangesæt med hun MPC stik |
| Til brug med (udstyr) | Cellefabrikssystemer (alle) |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Slangesæt, hun MPC |
| Sterilitet | Steril |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.