Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12823133
Skift visning
Produkttype:
Adapter lukning
Airvent Filter, 0.22 μm
Dækhætte
FEP stik
Filteradapterhætte, steril
Filtersamling, 200 cm ⊃2
Filtersamling, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangesæt, han MPC
Slangesæt, hun MPC
System Start-Up Kit
Udluftning/luk hætte
Ventilationshætte
Til brug med (udstyr):
Cell Factory Systems (All)
Cellefabrikssystemer (alle)
EasyFill Cellefabrikssystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 40
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) unitSize
12823133 FEP stik Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 2
10562944 PC Connector Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 10
10330525 Ventilationshætte EasyFill Cellefabrikssystemer Pakke med 10
10377873 Filteradapterhætte, steril Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 20
12663096 Dækhætte Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 40
10144302 Airvent Filter, 0.22 μm Cell Factory Systems (All) Pakke med 2
11756745 Luftfilter Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 10
11306891 Filtersamling, 200 cm ⊃2 EasyFill Cellefabrikssystemer Pakke med 2
11376881 Filtersamling, 37 mm EasyFill Cellefabrikssystemer Pakke med 2
10092151 Udluftning/luk hætte Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 100
15390332 Slangesæt, hun MPC Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 2
15390292 Slangesæt, han MPC Cellefabrikssystemer (alle) Hver
15778032 Slangesæt, han MPC Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 2
11377734 HDPE Connector Cell Factory Systems (All) Pakke med 10
15357026 FEP stik Cellefabrikssystemer (alle) Pakke med 2
11366881 Adapter lukning EasyFill Cellefabrikssystemer Pakke med 12
10274451 System Start-Up Kit Cell Factory Systems (All) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12823133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 173250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør.
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
Forbindelser gjort nemme
  • Sæt en mediepose eller et slangesæt i en hvilken som helst cellefabrik
Spar tid og reducer omkostningerne
  • Rengøringsprocesser og sterilitetsvalideringer minimeres
  • Det meste tilbehør er gammabestrålet og individuelt indpakket (Bemærk: Connector Cat. nr. 140099 og 173250 er ikke tilgængelige gammabestrålet)
Undgå opbygning af modtryk under påfyldning
  • Udluftningsmuligheder giver ekstra udluftning ved påfyldning og høst ved tyngdekraft eller med en peristaltisk pumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FEP-stik (kan autoklaveres)
Materiale FEP
Til brug med (udstyr) Cellefabrikssystemer (alle)
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Produkttype FEP stik
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke steril
Bund form Flad
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.