Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12663096
Produkttype:
Adapter lukning
Airvent Filter, 0.22 μm
Dækhætte
FEP stik
Filteradapterhætte, steril
Filtersamling, 200 cm ⊃2
Filtersamling, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangesæt, han MPC
Slangesæt, hun MPC
System Start-Up Kit
Udluftning/luk hætte
Ventilationshætte
Til brug med (udstyr):
Cell Factory Systems (All)
Cellefabrikssystemer (alle)
EasyFill Cellefabrikssystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 12663096
Brand: Thermo Scientific™ 170615
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør.
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
Forbindelser gjort nemme :
  • Tilslut en mediepose eller et slangesæt til ethvert Cell Factory-system for forbedret aseptisk tilslutning til påfyldning og høst
Yderligere funktioner:
  • Spar tid og reducer omkostningerne
  • Minimer rengøringsprocesser såsom autoklavering og tilhørende valideringer
  • Undgå opbygning af modtryk under påfyldning
  • Få ekstra udluftning med udluftningsmulighederne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blå Cover Cap
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) Cellefabrikssystemer (alle)
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 2
Produkttype Dækhætte
Sterilitet Steril
Lukketype Dækhætte
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt