Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
Artikelnummer. 11377734
Produkttype:
Adapter lukning
Airvent Filter, 0.22 μm
Dækhætte
FEP stik
Filteradapterhætte, steril
Filtersamling, 200 cm ⊃2
Filtersamling, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangesæt, han MPC
Slangesæt, hun MPC
System Start-Up Kit
Udluftning/luk hætte
Ventilationshætte
Til brug med (udstyr):
Cell Factory Systems (All)
Cellefabrikssystemer (alle)
EasyFill Cellefabrikssystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 11377734
Brand: Thermo Scientific™ 171840
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør.
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
Connections made easy
  • Plug a media bag or tubing set into any cell factory
Save time and reduce costs
  • Cleaning processes and sterility validations are minimized
  • Most accessories are gamma irradiated and individually wrapped (Note: Connector Cat. Nos- 140099 and 173250 are not available gamma irradiated)
Prevent buildup of back pressure during filling application
  • Venting options provide additional air venting when filling and harvesting by gravity or with a peristaltic pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HDPE Connector
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) Cell Factory Systems (All)
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Produkttype HDPE Connector
Sterilitet Non-sterile
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.