Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10330525
Produkttype:
Adapter lukning
Airvent Filter, 0.22 μm
Dækhætte
FEP stik
Filteradapterhætte, steril
Filtersamling, 200 cm ⊃2
Filtersamling, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangesæt, han MPC
Slangesæt, hun MPC
System Start-Up Kit
Udluftning/luk hætte
Ventilationshætte
Til brug med (udstyr):
Cell Factory Systems (All)
Cellefabrikssystemer (alle)
EasyFill Cellefabrikssystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 10330525
Brand: Thermo Scientific™ 146008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør.
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
Forbindelser gjort nemme :
  • Tilslut en mediepose eller et slangesæt til ethvert Cell Factory-system for forbedret aseptisk tilslutning til påfyldning og høst
Yderligere funktioner:
  • Spar tid og reducer omkostningerne
  • Minimer rengøringsprocesser såsom autoklavering og tilhørende valideringer
  • Undgå opbygning af modtryk under påfyldning
  • Få ekstra udluftning med udluftningsmulighederne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udskiftning af udluftningshætte med nem udfyldning
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) EasyFill Cellefabrikssystemer
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Produkttype Ventilationshætte
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild, Bæredygtig emballage
Bund form Flad
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.