Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
Beskrivelse
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
- HDPE connector
- Two cover caps
- Two blue sealing caps
- No. 4210 bacterial air vent filter
- Tubing and clamp
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cell Factory System Start-up Kit |
| Til brug med (udstyr) | Cell Factory Systems (All) |
| Inkluderer |
|
| nr. pr. sag | 1 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | System Start-Up Kit |
| Bund form | Flat |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.