Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
Descripción
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
- Plug a media bag or tubing set to any Cell Factory system for enhanced aseptic connectivity for filling and harvesting
- Save time and reduce costs
- Minimize cleaning processes such as autoclaving and associated validations
- Prevent build up of back pressure during filling application
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Airvent Filter with HDPE Connector, 0.22µm |
| Til brug med (udstyr) | Cell Factory Systems (All) |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Produkttype | Airvent Filter, 0.22 μm |
| Sterilitet | Sterile |
| Porestørrelse (metrisk) | 0.22μm |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.