Få mere at vide
Nunc™ Celle Factory™ Systemtilbehør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11337734
Artikelnummer. 11337734 Leverandør Thermo Scientific Nunc Leverandørnr. 167652
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør.
Yderligere udvikling af applikationer, der kræver et mere lukket cellekultursystem vha Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ Tilbehør. Reducer behovet for åbne interventioner og understøt brugen af aseptiske metoder til væskehåndtering i forbindelse med påfyldning, podning, fodring og høst af Cell Factory-systemet.
Forbindelser gjort nemme
  • Sæt en mediepose eller et slangesæt i en hvilken som helst cellefabrik
Spar tid og reducer omkostningerne
  • Rengøringsprocesser og sterilitetsvalideringer minimeres
  • Det meste tilbehør er gammabestrålet og individuelt indpakket (Bemærk: Connector Cat. nr. 140099 og 173250 er ikke tilgængelige gammabestrålet)
Undgå opbygning af modtryk under påfyldning
  • Udluftningsmuligheder giver ekstra udluftning ved påfyldning og høst ved tyngdekraft eller med en peristaltisk pumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blå Cover Cap