Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturrør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10682641
Skift visning
Lukketype:
Push-on hætte
Skruelåg
Volumen (metrisk) Virker:
3 ml
7 ml
Form:
Flad
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 450
Pakke med 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Volumen (metrisk) Virker Form unitSize
10682641 Push-on hætte 7 ml Rund Pakke med 600
10222821 Skruelåg 7 ml Rund Pakke med 600
10048960 Skruelåg 3 ml Flad Pakke med 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682641 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 145470
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør adhærente cellekulturer i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturrør.
Udføre adhærente cellekulturer i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt i produktion af vacciner og diagnostiske kits med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturrør.
Funktioner:
  • Polystyrenrør, polyethylenhætter
  • Fladsidet rør giver 5,5 cm 2 dyrkningsområde til dyrkning af klæbende celler
  • Fladsidet rør giver nem mikroskopi; et dækglas kan bruges i tuben
  • Medium fastholdt i det fladsidede rør i vandret position
  • Behandlet med Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Hvid
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Oversigt Cellekulturrør, 7 ml
Lukketype Push-on hætte
Farve Neutral
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. pakke 100
nr. pr. sag 600
Volumen (metrisk) Virker 7 ml
Overfladebehandling Nunclon Deltacellekultur behandlet
Sterilitet Steril
Form Rund
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.