Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturrør
Beskrivelse
Udføre adhærente cellekulturer i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt i produktion af vacciner og diagnostiske kits med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturrør.
- Polystyrenrør, polyethylenhætter
- Fladsidet rør giver 5,5 cm 2 dyrkningsområde til dyrkning af klæbende celler
- Fladsidet rør giver nem mikroskopi; et dækglas kan bruges i tuben
- Medium fastholdt i det fladsidede rør i vandret position
- Behandlet med Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabelægning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Oversigt | Cellekulturrør, 3 ml |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Neutral |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Mængde | 75/Pk., 450/Cs. |
| Volumen (metrisk) Virker | 3 ml |
| Overfladebehandling | Nunclon Deltacellekultur behandlet |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.