Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber
Beskrivelse
Udfør cellekulturudvidelse og oplev 500 cm 2 samlet vækstareal inden for fodaftrykket af en standardkolbe ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber. Det samlede kulturareal opnås ved hjælp af de tre parallelle lag og et lige halsdesign, der fungerer effektivt inden for automationssystemer. TripleFlask modtager Nunclon™ Delta-behandling, en proprietær cellekultur overfladebehandling, der giver maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper.
Tre lag af vækstoverflader giver et samlet dyrkningsareal på 500 cm 2 i samme fodaftryk som en standard 175 cm 2 kolbe.
- Anbefalet arbejdsvolumen er 200 ml
- Fremmer konventionel, flad monolagsdyrkning
- Udvendige mål på 175 cm 2
- Tilbydes også stregkodet med stor kode 128
Inkluderer:
Nunclon Delta-certificering inklusive test på fire forskellige cellelinjer er inkluderet i hvert tilfælde.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Nej |
| Oversigt | Cellekulturbehandlede TripleFlasks |
| Hals stil | Lige |
| nr. pr. sag | 32/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Produkttype | Flask |
| Form | Samme udvendige mål som standard Nunc T175 med lige hals |
| Sterilitet | Steril |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Fast stof |
| Mostrar más |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.