Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber
Artikelnummer. 12364183
Overfladebehandling:
Cellekulturbehandlet
Nunklon Delta
Lukketype:
Fast stof
Filter
Udluft/luk
Stregkode:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
Pakke med 4
Artikelnummer. 12364183
Brand: Thermo Scientific™ 132865
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør store cellemasseapplikationer såsom lægemiddelscreening og skaler op med disse cell-culture behandlede TripleFlasks.
Udfør cellekulturudvidelse og oplev 500 cm 2 samlet vækstareal inden for fodaftrykket af en standardkolbe ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber. Det samlede kulturareal opnås ved hjælp af de tre parallelle lag og et lige halsdesign, der fungerer effektivt inden for automationssystemer. TripleFlask modtager Nunclon™ Delta-behandling, en proprietær cellekultur overfladebehandling, der giver maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper.
Tre lag vækstflader giver et samlet dyrkningsareal på 500 cm 2 i samme fodaftryk som en standard Nunc 175 cm 2 kolbe.
  • Anbefalet arbejdsvolumen er 200 ml.
  • Fremmer monolag adhærent cellekultur.
  • Fås også stregkodet med stor kode 128.
  • Nunclon Delta-certifikat er inkluderet i hvert enkelt tilfælde for monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Nej
Oversigt Nunc Cellekultur behandlet TripleFlask , Udluftning/Luk hætte
Produkttype Flask
Lukketype Udluft/luk
Kulturområde 175 cm²
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 200 mL
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.