Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10757811
Skift visning
Overfladebehandling:
Cellekulturbehandlet
Nunklon Delta
Lukketype:
Fast stof
Filter
Udluft/luk
Stregkode:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Lukketype Stregkode unitSize
10757811 Cellekulturbehandlet Fast stof Nej Pakke med 32
12611490 Cellekulturbehandlet Fast stof Nej Pakke med 4
12364183 Cellekulturbehandlet Udluft/luk Nej Pakke med 32
10272721 Cellekulturbehandlet Filter Nej Pakke med 32
10031112 Cellekulturbehandlet Filter Ja Pakke med 32
12354183 Nunklon Delta Filter Ja Pakke med 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10757811 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 132867
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør store cellemasseapplikationer såsom lægemiddelscreening og skaler op med disse cell-culture behandlede TripleFlasks.
Udfør cellekulturudvidelse og oplev 500 cm 2 samlet vækstareal inden for fodaftrykket af en standardkolbe ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlede cellekulturkolber. Det samlede kulturareal opnås ved hjælp af de tre parallelle lag og et lige halsdesign, der fungerer effektivt inden for automationssystemer. TripleFlask modtager Nunclon™ Delta-behandling, en proprietær cellekultur overfladebehandling, der giver maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper.
Tre lag af vækstoverflader giver et samlet dyrkningsareal på 500 cm 2 i samme fodaftryk som en standard 175 cm 2 kolbe.
  • Anbefalet arbejdsvolumen er 200 ml
  • Fremmer konventionel, flad monolagsdyrkning
  • Udvendige mål på 175 cm 2
  • Tilbydes også stregkodet med stor kode 128
Inkluderer:
Nunclon Delta-certificering inklusive test på fire forskellige cellelinjer er inkluderet i hvert tilfælde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Nej
Oversigt Cellekulturbehandlede TripleFlasks
Hals stil Lige
nr. pr. sag 32/Cs.
nr. pr. pakke 1 Ea.
Produkttype Flask
Form Samme udvendige mål som standard Nunc T175 med lige hals
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Fast stof
Kulturområde 500 cm²
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 200 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.