Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask Behandlede cellekulturflasker
Beskrivelse
Udfør cellekulturudvidelse og oplev 500 cm2 samlet vækstareal inden for en standardflaskes fodaftryk ved brug af Thermo Scientific Nunc TripleFlask behandlede cellekulturflasker. Det samlede kulturareal opnås gennem de tre parallelle lag og et lige halsdesign, der fungerer effektivt inden for automationssystemer. Disse flasker udsættes for Nunclon Delta-behandling, en patenteret overfladebehandling for cellekulturer, der giver maksimal adhæsion for en bred vifte af celletyper.
Tre lag vækstflade giver et samlet kulturareal på 500 cm2 i samme fodaftryk som en standard Nunc 175 cm2 flaske.
- Anbefalet arbejdsvolumen er 200 ml
- Fremmer monolags adhæret cellekultur
- Fås også med stregkode og stor kode 128
- Nunclon Delta-certifikat inkluderet i hvert tilfælde for monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Nej |
| Oversigt | Cellekulturbehandlede TripleFlasks |
| Kapacitet (metrisk) | 500 cm² |
| Materiale | Polystyren |
| Hals stil | Lige |
| nr. pr. sag | 32/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Flaske |
| Form | Samme udvendige mål som standard Nunc T175 med lige hals |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.