Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede multiskåle
Beskrivelse
Fremme maksimal vedhæftning for en bred vifte af celletyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede plader med flere brønde med Nunclon™ Delta overfladebehandling. Det åbne format med den hævede brøndkant muliggør bekvem og sikker manipulation af cellerne.
Nunclon Delta-overfladebehandlingen sikrer optimal celleadhæsionsevne.
- Flad brøndbund og stabelbar
- Forhøjede brøndkanter mindsker risikoen for krydskontaminering
- Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
- Fremragende optisk kvalitet
- Alfanumeriske koder til brøndidentifikation
Runde brøndstile
- Med ventilerede låg til gasudveksling
- Forsænkede områder omkring brønde fungerer som et vandreservoir for at reducere fordampning fra brønde
- Låg med afskårne hjørner for nem orientering
Rektangulære brøndstile
- Stort kulturområde
- Accepter standard dækglas: 24x 60 mm for 4-brøndsplade; og 22x 22 mm til 8-brøndsplade
Information om bestilling:
24-brøndsplader er 17 mm dybe; 4-brøndsplade er 10 mm dyb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Med certifikat for sporbarhed og kvalitet (et certifikat pr. kasse). |
| Kulturområde | 1.1 sq. cm |
| Produkttype | Skål til cellekultur |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,5 ml (godt) |
| Antal Wells | 48 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.5 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Nunklon Delta |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.