Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede multiskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10119831
Skift visning
Antal Wells:
4
6
12
24
48
nr. pr. sag:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
nr. pr. pakke:
1 hv.
4 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 75
Pakke med 85
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells nr. pr. sag nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10119831 6 75/Cs. 1 hv. Pakke med 75
10604903 24 75/Cs. 1 hv. Pakke med 75
10098870 12 75/Cs. 1 hv. Pakke med 75
10644901 48 75/Cs. 1 hv. Pakke med 75
10507591 4 120/Cs. 4 pakker Pakke med 120
10469282 6 85/Cs. 5 pakker Pakke med 85
10376912 24 85/Cs. 5 pakker Pakke med 85
10235552 48 85/Cs. 5 pakker Pakke med 85
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10119831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 140675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3084.49 DKK
    2022.42 DKK / Pakke med 75
    Spare 1062.07 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nunc Cell-Culture Treated Multidishes modtager den proprietære Nunclon Delta overfladebehandling, der fremmer maksimal adhæsion for en bred vifte af celletyper.
Thermo Scientific Nunc Cellekulturbehandlede multiskåle modtager Nunclon Delta-overfladebehandlingen. Denne proprietære overflademodifikation fremmer maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper og sikrer optimal præstation.
Nunclon Delta-overfladebehandling sikrer optimal ydeevne for celleadhæsion.
  • Flad brøndbund og stabelbar
  • Forhøjede brøndkanter mindsker risikoen for krydskontaminering
  • Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
  • Fremragende optisk kvalitet
  • Alfanumeriske koder til brøndidentifikation
Runde brøndstilarter
  • Ventilerede låg til gasudveksling
  • Forsænkede områder omkring brønde fungerer som et vandreservoir for at reducere fordampning fra brønde
  • Låg med afskårne hjørner for nem orientering
Rektangulære brøndstilarter
  • Stort kulturområde
  • Accepter standard dækglas: 24 x 60 mm til 4-brøndsplade og 22 x 22 mm til 8-brøndsplade
Yderligere information
24-brøndplader er 17 mm dybe; 4-brøndpladen er 10 mm dyb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Med certifikat for sporbarhed og kvalitet (et certifikat pr. kasse).
Format SBS Standard
Kulturområde 9.6 sq. cm
Array 2 x 3
Emballage Individuelt pakket
Farve Klar
Produkttype Skål til cellekultur
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 3 mL (brønd)
Antal Wells 6
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 75/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 hv.
Længde (metrisk) 127.76 mm
Bredde (metrisk) 85.46 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.