Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede kolber med solide hætter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524973
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
80 cm²
Lukketype:
Fast stof
Solid
Udluft/luk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 32
Pakke med 50
Artikelnummer. 10068780
Brand: Thermo Scientific™ 153732
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnå maksimal vedhæftning for en bred vifte af celletyper.
Opnå maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede kolber med solide hætter. Disse kolber modtager den proprietære Nunclon™ Delta overfladebehandling for at sikre ensartet cellevækst. Ventilations-/lukhætterne med Y- mærker muliggør let visuel kontrol af udluftningspositionen, samtidig med at de fremmer tilstrækkelig gasudveksling.
Funktioner:
  • Nunclon Delta-certificering inklusive test på fire forskellige celletyper leveres i hvert tilfælde.
  • Korte, brede halse giver nem adgang.
  • Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen.
Bestillingsoplysninger:
Ekstra låg inkluderet i hver karton.
Inkluderer:
Kasketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc Kolbe 80 cm² , Solid hætte, lige hals, 50/Cs
Materiale Polystyren
Hals stil Lige
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Sterilitet Steril
Lukketype Fast stof
Kulturområde 80 cm²
Overfladebehandling Nunklon Delta
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.