Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede kolber med solide hætter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10354451
Skift visning
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
80 cm²
Lukketype:
Fast stof
Udluft/luk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 32
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Lukketype Pakningsstørrelse
10354451 175 cm² Fast stof Pakke med 32
10068780 80 cm² Fast stof Pakke med 50
13245219 175 cm² Udluft/luk Pakke med 32
10490033 25 cm² Fast stof Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10354451 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 156502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    1044.79 DKK / Pakke med 32
    Spare 735.21 DKK
    41% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå maksimal vedhæftning for en bred vifte af celletyper.
Opnå maksimal adhæsion for et bredt udvalg af celletyper med Thermo Scientific Nunc cellekulturbehandlede kolber med faste kapsler. Disse flasker får den proprietære Nunclon Delta overfladebehandling for at sikre ensartet cellevækst. Ventil-/lukkehætterne med Y-mærker muliggør nem visuel verifikation af ventilationspositionen, samtidig med at de fremmer tilstrækkelig gasudveksling.
Funktioner
  • Nunclon Delta-certificering, inklusive test på fire forskellige celletyper, blev givet i hvert tilfælde
  • Korte brede halse, lige sidevægge og 1/3-omdrejnings kapper optimeret til robotdrift
  • Ventiler/luk kondensatorer med 'Y'-mærker. Enhver af benene i 'Y'-et, der peger opad, indikerer hætten i ventileringsposition.
  • Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc Kolbe 175 cm² , Solid hætte, lige hals, 32/Cs
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polystyren
Hals stil Lige
nr. pr. sag 32/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Cellekulturflaske
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Gevindskåret
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Fast stof
Kulturområde 175 cm²
Overfladebehandling Nunklon Delta
Mængde 1 hv.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.