Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellekulturkolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10545131
Kulturområde:
175 cm 2
175 cm²
225 cm²
25 cm 2
25 cm²
75 cm²
Lukketype:
Fast stof
Filter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Artikelnummer. 10545131
Brand: Thermo Scientific™ 159920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbedre cellevedhæftning, vækst og differentiering med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede EasYFlasks™ .
Forbedre cellevedhæftning, vækst og differentiering med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede EasYFlasks™ . Disse polystyrenkolber modtager den proprietære Nunclon™ Delta overfladebehandling for at maksimere vedhæftning til en bred vifte af celletyper. Det ergonomiske design med vinklet hals og bred åbning giver nem adgang til vækstoverfladen med pipetter eller celleskrabere.
Leder du efter EasYFlasks til suspensionscellekulturer? Find ikke-behandlede EasYFlasks her .
Funktioner:
  • Ergonomisk design med en 1/3 omgang til at åbne og lukke hætten
  • Lav profil for at maksimere kuvøsepladsen
  • Volumeninddelinger trykt og støbt på begge sider
  • Let vinklede sidevægge til fuldstændig visning under et mikroskop
  • Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
  • Nunclon Delta-certificering, inklusive test på fire forskellige celletyper, leveres i alle tilfælde.
Filterhætter:
  • Filtermembran giver effektiv barriere mod mikroorganismer.
  • Veldefineret, hydrofob filtermembran tilbyder kontinuerlig udluftning med ensartet gasudveksling og ingen parti-til-lot variation.
  • Kemisk robust membran møder USP klasse VI standarder og er produceret uden animalske stoffer.
Solide hætter:
  • Solide hætter har en“ Y” mærke, der tillader visuel verifikation af udluftningsposition.
  • Ethvert af benene i“ Y” pegende opad indikerer, at hætten er i udluftningsposition.
  • Ventilationspositionen kan let skelnes, når kolberne stables i inkubatoren.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Fast stof
Kulturområde 175 cm 2
Overfladebehandling Nunklon Delta
Volumen (metrisk) Virker 55 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.