Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellekulturkolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10364131
Skift visning
Kulturområde:
175 cm²
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Lukketype:
Fast stof
Filter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Lukketype Pakningsstørrelse
10364131 75 cm² Filter Pakke med 100
12034917 25 cm² Filter Pakke med 200
10246131 175 cm² Filter Pakke med 30
10232771 25 cm² Fast stof Pakke med 200
10041542 225 cm² Filter Pakke med 30
10538931 75 cm² Fast stof Pakke med 100
10225712 225 cm² Fast stof Pakke med 30
10545131 175 cm² Fast stof Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10364131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 156499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.15 DKK
    1694.06 DKK / Pakke med 100
    Spare 891.09 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremhæv celletilknytning, vækst og differentiering med Nunc EasYFlask cellekulturbehandlede flasker.
Fremhæv celletilknytning, vækst og differentiering med Thermo Scientific Nunc EasYFlask cellekulturbehandlede flasker. Disse polystyrenflasker får den proprietære Nunclon Delta overfladebehandling for at maksimere adhæsien for en bred vifte af celletyper. Det ergonomiske design med vinklet hals og bred åbning giver nem adgang til vækstfladen via pipetter eller celleskrabere.
Funktioner
  • Ergonomisk design med en tredjedels omdrejning til at åbne og lukke hætten
  • Lav profil for at maksimere inkubatorpladsen
  • Volumengraderinger trykt og støbt på begge sider
  • Let vinklede sidevægge for fuld visning under mikroskop
  • Steriliseret med gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
  • Nunclon Delta-certificering, inklusive test af fire forskellige celletyper, tilbydes i alle tilfælde.
Filterkapsler
  • Filtermembranen giver en effektiv barriere mod mikroorganismer
  • Veldefineret, hydrofob filtermembran tilbyder kontinuerlig udluftning med ensartet gasudveksling og ingen lot-til-lot-variation
  • Kemisk robust membran opfylder USP klasse VI-standarder og produceres uden animalske stoffer
Solide kapsler
  • Massive kondensatorer har et Y-mærke, der muliggør visuel verifikation af ventilens position
  • At et af benene i Y'et, der peger opad, indikerer, at hætten er i ventilationsposition
  • Ventilens position kan let skelnes, når flaskerne er stablet i rugemaskinen
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Kapacitet (metrisk) 75 cm²
Materiale Polystyren, HDPE
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 5
Produkttype Flaske
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 75 cm²
Overfladebehandling Nunklon Delta
Volumen (metrisk) Virker 25 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.