Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellekulturkolber
Beskrivelse
Fremhæv celletilknytning, vækst og differentiering med Thermo Scientific Nunc EasYFlask cellekulturbehandlede flasker. Disse polystyrenflasker får den proprietære Nunclon Delta overfladebehandling for at maksimere adhæsien for en bred vifte af celletyper. Det ergonomiske design med vinklet hals og bred åbning giver nem adgang til vækstfladen via pipetter eller celleskrabere.
Funktioner
- Ergonomisk design med en tredjedels omdrejning til at åbne og lukke hætten
- Lav profil for at maksimere inkubatorpladsen
- Volumengraderinger trykt og støbt på begge sider
- Let vinklede sidevægge for fuld visning under mikroskop
- Steriliseret med gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
- Nunclon Delta-certificering, inklusive test af fire forskellige celletyper, tilbydes i alle tilfælde.
Filterkapsler
- Filtermembranen giver en effektiv barriere mod mikroorganismer
- Veldefineret, hydrofob filtermembran tilbyder kontinuerlig udluftning med ensartet gasudveksling og ingen lot-til-lot-variation
- Kemisk robust membran opfylder USP klasse VI-standarder og produceres uden animalske stoffer
Solide kapsler
- Massive kondensatorer har et Y-mærke, der muliggør visuel verifikation af ventilens position
- At et af benene i Y'et, der peger opad, indikerer, at hætten er i ventilationsposition
- Ventilens position kan let skelnes, når flaskerne er stablet i rugemaskinen
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 |
| Kapacitet (metrisk) | 175 cm² |
| Materiale | Polystyren, HDPE |
| Hals stil | Vinklet |
| nr. pr. sag | 30 |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Produkttype | Flaske |
| Form | Vinklet |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.