Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellekulturkolber
Beskrivelse
Forbedre cellevedhæftning, vækst og differentiering med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturbehandlede EasYFlasks™ . Disse polystyrenkolber modtager den proprietære Nunclon™ Delta overfladebehandling for at maksimere vedhæftning til en bred vifte af celletyper. Det ergonomiske design med vinklet hals og bred åbning giver nem adgang til vækstoverfladen med pipetter eller celleskrabere.
Leder du efter EasYFlasks til suspensionscellekulturer? Find ikke-behandlede EasYFlasks her .
- Ergonomisk design med en 1/3 omgang til at åbne og lukke hætten
- Lav profil for at maksimere kuvøsepladsen
- Volumeninddelinger trykt og støbt på begge sider
- Let vinklede sidevægge til fuldstændig visning under et mikroskop
- Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
- Nunclon Delta-certificering, inklusive test på fire forskellige celletyper, leveres i alle tilfælde.
Filterhætter:
- Filtermembran giver effektiv barriere mod mikroorganismer.
- Veldefineret, hydrofob filtermembran tilbyder kontinuerlig udluftning med ensartet gasudveksling og ingen parti-til-lot variation.
- Kemisk robust membran møder USP klasse VI standarder og er produceret uden animalske stoffer.
Solide hætter:
- Solide hætter har en“ Y” mærke, der tillader visuel verifikation af udluftningsposition.
- Ethvert af benene i“ Y” pegende opad indikerer, at hætten er i udluftningsposition.
- Ventilationspositionen kan let skelnes, når kolberne stables i inkubatoren.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet |
| Kapacitet (metrisk) | 225 cm² |
| Materiale | Polystyrene |
| Hals stil | Vinklet |
| nr. pr. sag | 30 |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Produkttype | Flask |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Engangs | Single-use |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.