Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ cellekultur/petriskåle
Artikelnummer. 10778961
Kulturområde:
145 sq. cm
150 sq. cm
20.8 sq. cm
21.5 sq. cm
56.7 sq. cm
8.8 sq. cm
Overfladebehandling:
Celledyrkning
Nunclon Delta
Nunklon Delta
Ubehandlet
Med gitter:
Med gitter
Not Gridded
Aftræk:
Låg med luftventil
Låg uden luftventil
Lid with airvent
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 150
Pakke med 240
Pakke med 400
Pakke med 500
Pakke med 80
Artikelnummer. 10778961
Brand: Thermo Scientific™ 169558
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør en række forskellige applikationer i en bred vifte af størrelser og stilarter, der passer til en række forskellige eksperimentelle behov.
Med et bredt udvalg i størrelse og stil passer Thermo Scientific™ Nunc™ cellekulturskåle til et væld af eksperimentelle behov i din cellekulturrutine. Udfør en lang række applikationer i skåle med Nunclon™ Delta overfladebehandling, der fremmer maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper.
Nunc dyrkningsskåle i forskellige størrelser og designs er fremstillet af optisk klar polystyren eller Permanox-plast af høj kvalitet.
  • Stabelringe i top og bund for lettere håndtering og mere stabil stabling
  • Nunclon Delta-behandlede skåle er optimeret til fastgørelse af celler
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Fås med eller uden luftventiler til gasudveksling
  • Kulturskålene med 2 x 2 mm gitter er ideelle til kloningseksperimenter og bestemmelse af pletteringseffektivitet
Information om bestilling:
174926 og 169558 har 2 mm gitter
171099 og 150340 for suspensionskultur – ikke Nunclon
Omfatter:
Et certifikat, der sikrer brugeren biologisk funktion samt sporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Plast, polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 5 mL (brønd)
Farve Klar
Kulturområde 21.5 sq. cm
Med gitter Med gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 5 mL
Nå tælle 1
Inkluderer Airvent
nr. pr. sag 400/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pk.
Mængde 10 Pk., 400/Cs.
Aftræk Låg med luftventil
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.