Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ cellekultur/petriskåle
Udfør en række forskellige applikationer i en bred vifte af størrelser og stilarter, der passer til en række forskellige eksperimentelle behov.
Brand:  Thermo Scientific™ 157150
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10445102
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Med et bredt udvalg i størrelse og stil passer Thermo Scientific™ Nunc™ cellekulturskåle til et væld af eksperimentelle behov i din cellekulturrutine. Udfør en lang række applikationer i skåle med Nunclon™ Delta overfladebehandling, der fremmer maksimal vedhæftning til en bred vifte af celletyper.
Nunc dyrkningsskåle i forskellige størrelser og designs er fremstillet af optisk klar polystyren eller Permanox-plast af høj kvalitet.
  • Stabelringe i top og bund for lettere håndtering og mere stabil stabling
  • Nunclon Delta-behandlede skåle er optimeret til fastgørelse af celler
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Fås med eller uden luftventiler til gasudveksling
  • Kulturskålene med 2 x 2 mm gitter er ideelle til kloningseksperimenter og bestemmelse af pletteringseffektivitet
Information om bestilling:
174926 og 169558 har 2 mm gitter
171099 og 150340 for suspensionskultur – ikke Nunclon
Omfatter:
Et certifikat, der sikrer brugeren biologisk funktion samt sporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Clear
Polystyrene
35 mL (Well)
150 sq. cm
Polystyrene
Sterile
Cell Culture Dish
1
120/Cs.
Lid with airvent
150 mm
Closure Included
Flat
Clear
Not Gridded
Round
Nunclon Delta
35 mL
Airvent
10 Pk.
18 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ cellekultur/petriskåle > 150 cm2, Nunclon Delta treated, Lid with Airvent
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.