Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ cellekultur/petriskåle
Artikelnummer. 10191341
Skift visning
Kulturområde:
145 kvm.
150 kvm.
20,8 cm²
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Overfladebehandling:
Celledyrkning
Nunclon Delta
Nunklon Delta
Ubehandlet
Med gitter:
Ikke gitteret
Med gitter
Aftræk:
Låg med luftventil
Låg uden luftventil
Låg med udluftningsventil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 150
Pakke med 240
Pakke med 400
Pakke med 500
Pakke med 80
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Overfladebehandling Med gitter Aftræk unitSize
10191341 8,8 cm² Nunklon Delta Med gitter Låg med luftventil Pakke med 500
10654161 8,8 cm² Nunklon Delta Ikke gitteret Låg uden luftventil Pakke med 500
10738581 8,8 cm² Nunklon Delta Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 500
10441013 8,8 cm² Ubehandlet Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 500
10693581 20,8 cm² Celledyrkning Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 500
10789241 21,5 cm² Ubehandlet Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 400
10120101 21,5 cm² Nunklon Delta Ikke gitteret Låg uden luftventil Pakke med 400
10111351 21,5 cm² Nunklon Delta Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 400
10778961 21,5 cm² Nunklon Delta Med gitter Låg med luftventil Pakke med 400
10508921 56,7 cm² Nunklon Delta Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 150
10098720 145 kvm. Nunklon Delta Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 80
10445102 150 kvm. Nunclon Delta Ikke gitteret Låg med udluftningsventil Pakke med 120
15347026 56,7 cm² Nunklon Delta Ikke gitteret Låg med luftventil Pakke med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10191341 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174926
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør en række anvendelser med cellekultur/petriskåle, der tilbydes i et bredt udvalg af størrelser og stilarter, så de kan opfylde forskellige eksperimentelle behov.
Med et bredt udvalg i størrelse og stil Thermo Scientific Nunc opfylder cellekulturretter en lang række eksperimentelle behov i din cellekulturrutine. Udfør en række anvendelser i skåle Nunclon™ med Delta-overfladebehandlingen, der fremmer maksimal adhæsion for en bred vifte af celletyper.
Nunc dyrkningsskåle i forskellige størrelser og designs er fremstillet af optisk klar polystyren eller Permanox-plast af høj kvalitet.
  • Stabelringe i top og bund for lettere håndtering og mere stabil stabling
  • Nunclon Delta-behandlede skåle er optimeret til fastgørelse af celler
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Fås med eller uden luftventiler til gasudveksling
  • Kulturskålene med 2 x 2 mm gitter er ideelle til kloningseksperimenter og bestemmelse af pletteringseffektivitet
Information om bestilling:
174926 og 169558 har 2 mm gitter
171099 og 150340 for suspensionskultur – ikke Nunclon
Omfatter:
Et certifikat, der sikrer brugeren biologisk funktion samt sporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 3 mL (brønd)
Farve Klar
Kulturområde 8,8 cm²
Med gitter Med gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Nå tælle 1
Inkluderer Airvent
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20 Pk.
Mængde 20 Pk., 500/Cs.
Aftræk Låg med luftventil
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.