Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ cellekultur/petriskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10098720
Skift visning
Kulturområde:
145 kvm.
150 kvm.
20,8 cm²
21,5 cm²
56,7 cm²
56.7 sq. cm
8,8 cm²
Overfladebehandling:
Celledyrkning
Nunklon Delta
Ubehandlet
Med gitter:
Med gitter
Uden gitter
Aftræk:
Låg med luftventil
Låg uden luftventil
Låg med luftventil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 150
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 400
Pakke med 480
Pakke med 500
Pakke med 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Overfladebehandling Med gitter Aftræk Pakningsstørrelse
10098720 145 kvm. Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 80
10654161 8,8 cm² Nunklon Delta Uden gitter Låg uden luftventil Pakke med 500
10738581 8,8 cm² Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 500
10191341 8,8 cm² Nunklon Delta Med gitter Låg med luftventil Pakke med 500
10441013 8,8 cm² Ubehandlet Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 500
10693581 20,8 cm² Celledyrkning Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 500
10789241 21,5 cm² Ubehandlet Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 400
10120101 21,5 cm² Nunklon Delta Uden gitter Låg uden luftventil Pakke med 400
10111351 21,5 cm² Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 400
10778961 21,5 cm² Nunklon Delta Med gitter Låg med luftventil Pakke med 400
10508921 56,7 cm² Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 150
10049030 56.7 sq. cm Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 480
13167539 145 kvm. Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 40
10445102 150 kvm. Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 120
15347026 56,7 cm² Nunklon Delta Uden gitter Låg med luftventil Pakke med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10098720 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 168381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2372.27 DKK
    1507.49 DKK / Pakke med 80
    Spare 864.78 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør en række anvendelser med cellekultur/petriskåle, der tilbydes i et bredt udvalg af størrelser og stilarter, så de kan opfylde forskellige eksperimentelle behov.
Med et bredt udvalg i størrelse og stil Thermo Scientific Nunc opfylder cellekulturretter en lang række eksperimentelle behov i din cellekulturrutine. Udfør en række anvendelser i skåle Nunclon™ med Delta-overfladebehandlingen, der fremmer maksimal adhæsion for en bred vifte af celletyper.
Funktioner
  • Stabelringe i top og bund for lettere håndtering og mere stabil stabling
  • Sterile og ikke-pyrogene
  • Fås med eller uden luftventiler til gasudveksling
  • 2 x 2 mm gitter til kloningseksperimenter og bestemmelse af belægningseffektivitet
Inkluderer: et certifikat, der sikrer brugeren biologisk ydeevne samt sporbarhed
Garanti: 90 dage
Yderligere information
  • Kat. Nr. 174926 og 169558 har et gitter på 2 x 2 mm
  • Kat. Nej. 171099 er til suspension cellekultur; den behandles ikke Nunclon med Delta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 35 mL (brønd)
Farve Klar
Kulturområde 145 kvm.
Med gitter Uden gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 35 mL
Nå tælle 1
Inkluderer Airvent
nr. pr. sag 80/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pk.
Emballage Genlukkelige poser
Mængde 10 Pk., 80/Cs.
Aftræk Låg med luftventil
Højde (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) 150 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.