Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Opvask
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Kulturområde:
145 kvm.
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 500
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Skåle er den næste generation af cellekulturskåle, der forbedrer håndtering, stabling og transport af cellekulturer i dit laboratorium. Den affasede gribering er nem at holde og forbliver sikker i din behandskede hånd. Retterne modtager standarden Nunclon Delta overfladebehandling for at maksimere vedhæftning til de fleste celletyper. Fås i fire størrelser: 35 mm, 60 mm, 100 mm og 150 mm.
Faset Grip Ring
Proprietær Notch Design
Forhøjet yderkant på skållåg
Orienteringsmærker på skålens bund
Skriveområde
Genlukkelig emballage
Specifikationer:
- Sikrer, at låget forbliver på plads, når fadet håndteres
- Gør det nemmere at gribe og styre med en handskebeklædt hånd
Proprietær Notch Design
- Maksimerer ventilationen samtidig med at steriliteten bevares
- Begrænser lågets bevægelse, hvilket sikrer en sikker montering af låg-til-fad
- Øger rettens fysiske styrke
Forhøjet yderkant på skållåg
- Tillader stabil stabling under transport af cellekulturer
Orienteringsmærker på skålens bund
- Forenkler lokalisering af celler under mikroskopet
Skriveområde
- Forbedrer sporbarheden af cellekulturer
Genlukkelig emballage
- Fremmer renligheden af åbnede pakninger
Specifikationer:
- Materiale: polystyren, USP VI
- Fri for forurening: RNase/DNase-fri, Human DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
- Sterilitet: Gammabestråling til SAL på 10 -6
- Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
- Kvalitetscertifikat i alle tilfælde
- Overfladebehandling: Nunclon Delta til adhærente cellekulturer
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Oversigt | Nunc EasYDish |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL (brønd) |
| Kulturområde | 8,8 cm² |
| Med gitter | Not Gridded |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |