Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Opvask
Artikelnummer. 15893937
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Kulturområde:
145 kvm.
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 500
Artikelnummer. 15893937
Brand: Thermo Scientific™ 150466
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Næste generation af cellekulturskåle, der forbedrer håndtering, stabling og transport af cellekulturer i dit laboratorium.
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Skåle er den næste generation af cellekulturskåle, der forbedrer håndtering, stabling og transport af cellekulturer i dit laboratorium. Den affasede gribering er nem at holde og forbliver sikker i din behandskede hånd. Retterne modtager standarden Nunclon Delta overfladebehandling for at maksimere vedhæftning til de fleste celletyper. Fås i fire størrelser: 35 mm, 60 mm, 100 mm og 150 mm.
Faset Grip Ring
  • Sikrer, at låget forbliver på plads, når fadet håndteres
  • Gør det nemmere at gribe og styre med en handskebeklædt hånd
Proprietær Notch Design
  • Maksimerer ventilationen samtidig med at steriliteten bevares
  • Begrænser lågets bevægelse, hvilket sikrer en sikker montering af låg-til-fad
  • Øger rettens fysiske styrke
Forhøjet yderkant på skållåg
  • Tillader stabil stabling under transport af cellekulturer
Orienteringsmærker på skålens bund
  • Forenkler lokalisering af celler under mikroskopet
Skriveområde
  • Forbedrer sporbarheden af cellekulturer
Genlukkelig emballage
  • Fremmer renligheden af åbnede pakninger
Specifikationer:
  • Materiale: polystyren, USP VI
  • Fri for forurening: RNase/DNase-fri, Human DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
  • Sterilitet: Gammabestråling til SAL på 10 -6
  • Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
  • Kvalitetscertifikat i alle tilfælde
  • Overfladebehandling: Nunclon Delta til adhærente cellekulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Nunclon Delta certification
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Oversigt Nunc EasYDish
Autoklaverbar Not Autoclavable
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 12,5 mL (brønd)
Farve Clear
Kulturområde 56,7 cm²
Engangs Reusable
Med gitter Not Gridded
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 12.5 mL
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Cell Culture
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 240/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pk.
Temperaturområde (metrisk) 37°C
Højde (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) 100 mm