Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Cellekulturskåle, TC-overflade
Artikelnummer. 15883937
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Kulturområde:
145 kvm.
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Unit Size:
Pakke med 150
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Kulturområde Unit Size
15883937 100 mm 17 mm 56,7 cm² Pakke med 150
15863937 35 mm 13 mm 8,8 cm² Pakke med 500
15873937 60 mm 16 mm 21,5 cm² Pakke med 280
15893937 100 mm 21 mm 56,7 cm² Pakke med 240
15803947 150 mm 21 mm 145 kvm. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15883937 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 150464
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.11 DKK
    1052.25 DKK / Pakke med 150
    Spare 197.86 DKK
    15% Slukket
View all promotions
På lager
Næste generations cellekultur-skåle, der forbedrer håndtering, stabling og transport af cellekulturer i dit laboratorium.
Thermo Scientific Nunc EasYDish Cellekultur-skåle er næste generation af cellekultur-skåle til forbedret håndtering, stabling og transport af cellekulturer i dit laboratorium. Den skrå grebsring er nem at holde og forbliver sikker i din handske. Skålene får den standard Nunclon Delta-overfladebehandling for at maksimere adhæsion for størstedelen af celletyperne.
Affaset grebsring
  • Sikrer, at låget forbliver på plads, når tallerkenen håndteres
  • Det gør det nemmere at gribe og håndtere med en handskeklædt hånd
Proprietært notch-design
  • Maksimerer ventilation, samtidig med at steriliteten opretholdes
  • Begrænser lågets bevægelse og sikrer sikker pasform mellem låg og skål
  • Øger rettens fysiske styrke
Hævet ydre kant på opvaskelåget
  • Muliggør stabil stabling under transport af cellekulturer
Orienteringsmærker på fadens bund
  • Forenkler placering af celler under mikroskopet
Skriveområde
  • Forbedrer sporbarheden af cellekulturer
Genforseglbar emballage
  • Fremmer renhed i åbne pakker
Yderligere information
  • Materiale: polystyren, USP VI
  • Forureningsfri: RNase/DNase-fri, menneskelig DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
  • Sterilitet: gamma-bestråling til SAL på 10-6
  • Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
  • Kvalitetscertifikat i alle tilfælde
  • Overfladebehandling: Nunclon Delta til adherente cellekulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Oversigt Nunc EasYDish
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 12,5 mL (brønd)
Kulturområde 56,7 cm²
Med gitter Uden gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 12.5 mL
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 150/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pk.
Højde (metrisk) 17 mm
Diameter (metrisk) 100 mm