Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Cellekulturskåle, TC-overflade
Description
Thermo Scientific Nunc EasYDish Cellekultur-skåle er næste generation af cellekultur-skåle til forbedret håndtering, stabling og transport af cellekulturer i dit laboratorium. Den skrå grebsring er nem at holde og forbliver sikker i din handske. Skålene får den standard Nunclon Delta-overfladebehandling for at maksimere adhæsion for størstedelen af celletyperne.
Affaset grebsring
- Sikrer, at låget forbliver på plads, når tallerkenen håndteres
- Det gør det nemmere at gribe og håndtere med en handskeklædt hånd
Proprietært notch-design
- Maksimerer ventilation, samtidig med at steriliteten opretholdes
- Begrænser lågets bevægelse og sikrer sikker pasform mellem låg og skål
- Øger rettens fysiske styrke
Hævet ydre kant på opvaskelåget
- Muliggør stabil stabling under transport af cellekulturer
Orienteringsmærker på fadens bund
- Forenkler placering af celler under mikroskopet
Skriveområde
- Forbedrer sporbarheden af cellekulturer
Genforseglbar emballage
- Fremmer renhed i åbne pakker
Yderligere information
- Materiale: polystyren, USP VI
- Forureningsfri: RNase/DNase-fri, menneskelig DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
- Sterilitet: gamma-bestråling til SAL på 10-6
- Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
- Kvalitetscertifikat i alle tilfælde
- Overfladebehandling: Nunclon Delta til adherente cellekulturer
Specifications
Specifications
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Oversigt | Nunc EasYDish |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL (brønd) |
| Kulturområde | 8,8 cm² |
| Med gitter | Uden gitter |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |