Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturindsatser i bærepladesystemer
Artikelnummer. 11892690
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Ingen indsæt
Antal Wells:
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 48
Pakke med 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Antal Wells Pakningsstørrelse
11892690 0,4μ m 12 Pakke med 48
11822700 0,4μ m 24 Pakke med 96
11832700 3 μm 24 Pakke med 96
11842700 8μ m 24 Pakke med 96
11387684 Ingen indsæt 24 Pakke med 4
11802700 3 μm 12 Pakke med 48
11812700 8μ m 12 Pakke med 48
11327694 Ingen indsæt 12 Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11892690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 141078
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug op til 24 indsatser ad gangen med Thermo Scientific™ Nunc™ Bæreplade til cellekulturindsatser, til individuelle rumkulturer eller kulturer med delte medier.
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet er designet til at muliggøre tre forskellige justeringer af hængende højde for cellekulturindsatsene for at rumme væske-luft-grænsefladekultur og forskellige cellefodringsprotokoller. Individuelt pakket, multibrønds Carrier Plate-systemet leveres med eller uden cellekulturindsatser.
Funktioner:
  • Møder ANSI™ standarder
  • Udstyret med alfanumerisk brøndidentifikation
  • Polycarbonatmembran fås i tre porestørrelser for øget fleksibilitet i din forskning.
  • Indsatser er ideelle til 3D-billeddannelse; gennemskinnelig membran bliver gennemsigtig, når den er våd.
  • Bæreplader kommer i to formater, der svarer til vores 12- og 24-brønds Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandlede retter.
  • Unikt konstrueret bæreplade har en støttestruktur, der muliggør variabel højde.
  • Drej blot indsatsen for at gå i indgreb med en af de tre højdejusterende tapper i bærepladens understøtninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 1,13 cm 2
Materiale Polycarbonat (membran)
Volumen (metrisk) Virker 2 mL (lavt hængende stilling), 3 mL (medium hængende stilling), 4 mL (højt hængende stilling)
Poretæthed <0,85 x 108 porer/cm 2
Porestørrelse 0,4μ m
Type Bæreplade med cellekulturindsatser
Til brug med (udstyr) Cellekulturindsæt
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Fad Type Bærepladesystemer
Farve Klar
Overfladebehandling Celledyrkning
Sterilitet Steril
Antal Wells 12
Indlæg pr. plade 12
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.