Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturindsatser i bærepladesystemer
Artikelnummer. 11832700
Porestørrelse:
0,4μ m
0.4 μm
3 μm
8μ m
Ingen indlæg
Antal Wells:
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 48
Pakke med 96
Artikelnummer. 11832700
Brand: Thermo Scientific™ 141004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug op til 24 indsatser ad gangen med Thermo Scientific™ Nunc™ Bæreplade til cellekulturindsatser, til individuelle rumkulturer eller kulturer med delte medier.
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet er designet til at muliggøre tre forskellige justeringer af hængende højde for cellekulturindsatsene for at rumme væske-luft-grænsefladekultur og forskellige cellefodringsprotokoller. Individuelt pakket, multibrønds Carrier Plate-systemet leveres med eller uden cellekulturindsatser.
Funktioner:
  • Møder ANSI™ standarder
  • Udstyret med alfanumerisk brøndidentifikation
  • Polycarbonatmembran fås i tre porestørrelser for øget fleksibilitet i din forskning.
  • Indsatser er ideelle til 3D-billeddannelse; gennemskinnelig membran bliver gennemsigtig, når den er våd.
  • Bæreplader kommer i to formater, der svarer til vores 12- og 24-brønds Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandlede retter.
  • Unikt konstrueret bæreplade har en støttestruktur, der muliggør variabel højde.
  • Drej blot indsatsen for at gå i indgreb med en af de tre højdejusterende tapper i bærepladens understøtninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indlæg pr. plade 24
Kulturområde 0,47 cm 2
Materiale Polycarbonat (membran)
Volumen (metrisk) Virker 1 mL (lavt hængende stilling), 1,5 mL (medium hængende stilling), 2 mL (højt hængende stilling)
Poretæthed <1,7 x 106 porer/cm 2
Porestørrelse 3 μm
Type Kulturindlæg
Til brug med Cellekulturindsats
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Fad Type Bærepladesystemer
Farve Klar
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 24
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.