Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturindsatser i bærepladesystemer
Descrizione
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet er designet til at muliggøre tre forskellige justeringer af hængende højde for cellekulturindsatsene for at rumme væske-luft-grænsefladekultur og forskellige cellefodringsprotokoller. Individuelt pakket, multibrønds Carrier Plate-systemet leveres med eller uden cellekulturindsatser.
- Møder ANSI™ standarder
- Udstyret med alfanumerisk brøndidentifikation
- Polycarbonatmembran fås i tre porestørrelser for øget fleksibilitet i din forskning.
- Indsatser er ideelle til 3D-billeddannelse; gennemskinnelig membran bliver gennemsigtig, når den er våd.
- Bæreplader kommer i to formater, der svarer til vores 12- og 24-brønds Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandlede retter.
- Unikt konstrueret bæreplade har en støttestruktur, der muliggør variabel højde.
- Drej blot indsatsen for at gå i indgreb med en af de tre højdejusterende tapper i bærepladens understøtninger.
Specifica
Specifica
| Kulturområde | 0,47 cm 2 |
| Materiale | Polycarbonat (membran) |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 mL (lavt hængende stilling), 1,5 mL (medium hængende stilling), 2 mL (højt hængende stilling) |
| Poretæthed | <0,85 x 108 porer/cm 2 |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Type | Bæreplade med cellekulturindsatser |
| Til brug med (udstyr) | Cellekulturindsæt |
| Mængde | 1/Pk., 4/Cs. |
| Fad Type | Bærepladesystemer |
| Farve | Klar |
| Vedi altri risultati |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.