Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellekulturindsatser i bærepladesystemer
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Nunc™ Carrier Plate-systemet er designet til at muliggøre tre forskellige justeringer af hængende højde for cellekulturindsatsene for at rumme væske-luft-grænsefladekultur og forskellige cellefodringsprotokoller. Individuelt pakket, multibrønds Carrier Plate-systemet leveres med eller uden cellekulturindsatser.
- Møder ANSI™ standarder
- Udstyret med alfanumerisk brøndidentifikation
- Polycarbonatmembran fås i tre porestørrelser for øget fleksibilitet i din forskning.
- Indsatser er ideelle til 3D-billeddannelse; gennemskinnelig membran bliver gennemsigtig, når den er våd.
- Bæreplader kommer i to formater, der svarer til vores 12- og 24-brønds Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandlede retter.
- Unikt konstrueret bæreplade har en støttestruktur, der muliggør variabel højde.
- Drej blot indsatsen for at gå i indgreb med en af de tre højdejusterende tapper i bærepladens understøtninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat (membran) |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 mL (lavt hængende stilling), 1,5 mL (medium hængende stilling), 2 mL (højt hængende stilling) |
| Poretæthed | Ingen indsæt |
| Porestørrelse | Ingen indsæt |
| Type | Bæreplade |
| Mængde | 1/Pk., 4/Cs. |
| Fad Type | Kun bæreplade |
| Farve | Klar |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 24 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.