Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Kryogene opbevaringshætteglas
- Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Artikelnummer. 11341675
Skift visning
Bund form:
Konisk
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Labe (Mærkat)
Selvstående
Skriveoverflade, AR-base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Bund form | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11341675 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1800 |
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Selvstående | Pakke med 500 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 500 |
| 10669071 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 450 |
| 11311665 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1800 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Udseende | Labe (Mærkat) | Pakke med 2000 |
| 11301635 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 1800 |
| 10080601 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 450 |
| 10577391 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 450 |
| 10674511 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 450 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Ikke selvstående | Pakke med 2500 |
| 10070731 | Runde (selvstående) | 3,6 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Ikke selvstående | Pakke med 1500 |
| 11381615 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1200 |
| 10633452 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 300 |
| 10356331 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 300 |
| 11311635 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
- Ikke-cytotoksiske, ikke-mutatgene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
- Mulighed for udvendigt eller indvendigt gevind
- Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
- Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4°C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
- Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
Spécification
Spécification
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,492 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 ml |
| Bund form | Runde (selvstående) |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Indvendig |
| Længde (engelsk) | 1.929 in. |
| Længde (metrisk) | 49 mm |
| Emballage | 450 Tubes |
| Stil | Skriveoverflade, AR-base |
| RNase fri | Ja |
| Damp LN2 (til -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Steril |
| Anti-rotation | Ja |
| Emballagemængde | 450 Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0608 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Lukketype | Skruelåg |
| Trykt | Ja |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?