Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Bund form:
Konisk
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Labe (Mærkat)
Selvstående
Skriveoverflade, AR-base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
Beskrivelse
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
- Ikke-cytotoksiske, ikke-mutatgene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
- Mulighed for udvendigt eller indvendigt gevind
- Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
- Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4°C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
- Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,492 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 ml |
| Bund form | Rund |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Indvendig |
| Længde (engelsk) | 3.622 in. |
| Længde (metrisk) | 92 mm |
| nr. pr. pakke | 300 |
| Vis mere |