Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Artikelnummer. 11331625
Bund form:
Konisk
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Labe (Mærkat)
Selvstående
Skriveoverflade, AR-base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
Artikelnummer. 11331625
Brand: Thermo Scientific™ 340711
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar prøver fra generel køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med disse kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, tilgængelige med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
  • Ikke-cytotoksiske, ikke-mutatgene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
  • Mulighed for udvendigt eller indvendigt gevind
  • Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
  • Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4°C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
  • Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.4 mm
Produkttype Cryogenic Tube
Diameter (engelsk) Ydre 0.488 in.
Kapacitet (metrisk) 1,8 ml
Bund form Rund
Materiale Polypropylene
Trådstil Udseende
Længde (engelsk) 1.732 in.
Længde (metrisk) 44 mm
nr. pr. pakke 500
Stil Labe (Mærkat)
RNase fri Yes
Damp LN2 (til -150°C) Yes
Produktlinje Nunc
Sterilitet Sterile
Anti-rotation No
Emballagemængde 500 Pk.
Lukningsmateriale Polyethylene
Kapacitet (engelsk) 0.0608 oz.
Dnase Free Yes
Trykt Yes