Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Artikelnummer. 11321645
Bund form:
Konisk
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Labe (Mærkat)
Selvstående
Skriveoverflade, AR-base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
Artikelnummer. 11321645
Brand: Thermo Scientific™ 363401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar prøver fra generel køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med disse kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, tilgængelige med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
  • Ikke-cytotoksiske, ikke-mutatgene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
  • Mulighed for udvendigt eller indvendigt gevind
  • Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
  • Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4°C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
  • Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Diameter (engelsk) Ydre 0,492 tommer
Kapacitet (metrisk) 1,8 ml
Bund form Rund
Materiale Polypropylen
Trådstil Indvendig
Længde (engelsk) 1.890 tommer
Længde (metrisk) 48 mm
nr. pr. pakke 500
Stil Selvstående
RNase fri Ja
Damp LN2 (til -150°C) Ja
Produktlinje Nunc
Sterilitet Steril
Anti-rotation Nej
Emballagemængde 500 Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 0.0609 oz.
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg med pakning
Trykt Ja