Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10716922
Bund form:
Konisk
Round
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
1.8 mL
3.6 mL
4.5 mL
Trådstil:
External
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Selvstående
Writing Surface
Writing Surface, A-R Base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
Artikelnummer. 10716922
Brand: Thermo Scientific™ 379146
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Opbevar prøver fra generel køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med disse kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, tilgængelige med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
  • Ikke-cytotoksiske, ikke-mutatgene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
  • Mulighed for udvendigt eller indvendigt gevind
  • Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
  • Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4°C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
  • Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Diameter (engelsk) Ydre 0,492 tommer
Kapacitet (metrisk) 4.5 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil Indvendig
Længde (engelsk) 3.622 in.
Længde (metrisk) 92 mm
nr. pr. pakke 300
Stil Writing Surface, A-R Base
RNase fri Ja
Damp LN2 (til -150°C) Ja
Produktlinje Nunc™
Sterilitet Steril
Anti-rotation Ja
Emballagemængde 300 Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 0.152 oz.
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Trykt Ja