Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Kryogene opbevaringshætteglas
- Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur
Artikelnummer. 10257752
Skift visning
Bund form:
Konisk
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
1,8 ml
3,6 ml
4,5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Stil:
Ikke selvstående
Selvstående
Skriveflade
Skriveoverflade, AR-base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1500
Pakke med 1600
Pakke med 1800
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 960
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Bund form | Kapacitet (metrisk) | Trådstil | Stil | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10257752 | Konisk | 0,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 960 |
| 10320013 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 960 |
| 10544641 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 500 |
| 11301665 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 2000 |
| 10030711 | Rund | 1 ml | Udseende | Skriveflade | Pakke med 500 |
| 11391655 | Rund | 1 ml | Udseende | Skriveflade | Pakke med 2000 |
| 11391625 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10545601 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Udseende | Selvstående | Pakke med 500 |
| 11301675 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 2000 |
| 10654721 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 500 |
| 11381645 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10529881 | Konisk | 50 pmol RNA pr. reaktion | Indvendig | Selvstående | Pakke med 500 |
| 10669071 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 450 |
| 11311665 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1800 |
| 10534641 | Rund | 1,8 ml | Udseende | Skriveflade | Pakke med 500 |
| 11331625 | Rund | 1,8 ml | Udseende | Skriveflade | Pakke med 2000 |
| 11301635 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 1800 |
| 10080601 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 450 |
| 11341675 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1800 |
| 10577391 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 450 |
| 10674511 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 450 |
| 11391645 | Runde (selvstående) | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1800 |
| 10004220 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 500 |
| 11321645 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 2000 |
| 10452802 | Rund | 1,8 ml | Indvendig | Ikke selvstående | Pakke med 2500 |
| 10070731 | Runde (selvstående) | 3,6 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 400 |
| 10789871 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 400 |
| 11361645 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1600 |
| 10173772 | Rund | 3,6 ml | Indvendig | Ikke selvstående | Pakke med 1500 |
| 10633452 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 300 |
| 11381615 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1200 |
| 10356331 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 300 |
| 11311635 | Runde (selvstående) | 4,5 ml | Udseende | Selvstående | Pakke med 1200 |
| 10716922 | Konisk | 4,5 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 300 |
| 11361675 | Konisk | 4,5 ml | Indvendig | Skriveoverflade, AR-base | Pakke med 1200 |
| 11331645 | Rund | 4,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 1200 |
| 10358131 | Rund | 4,5 ml | Indvendig | Selvstående | Pakke med 300 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10257752
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
374080
-
5430.00 DKK
4329.90 DKK / Pakke med 960
Spare 1100.10 DKK
20% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
3204.13 DKK valid until 2026-12-18
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Opbevar prøver fra almindelig køleopbevaring til dampfasen af flydende nitrogen med Thermo Scientific™ Nunc™ kryogeniske reagensglas til biobanker og cellekultur, der fås med enten indvendigt eller udvendigt gevind.
Funktioner:
- Ikke-cytotoksiske, ikke-mutagene råmaterialer og pyrogenfri IVD-kompatible reagensglas for øget prøvesikkerhed
- Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetsgaranti
- Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+4 °C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
- Bulk, uafsluttede, ikke-sterile versioner fås til mindre krævende applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,346 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Indvendig |
| Længde (engelsk) | 1.378 tommer |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| nr. pr. pakke | 960 |
| Emballage | 960-rør |
| Stil | Selvstående |
| RNase fri | Ja |
| Damp LN2 (til -150°C) | Ja |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Steril |
| Anti-rotation | Ja |
| Emballagemængde | 960/Cs. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0169 oz. |
| Dnase Free | Ja |
| Lukketype | Skruelåg |
| Trykt | Nej |
| Diameter (metrisk) | 8.8 mm |
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Vis mere Vis mindre |