Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo Vial lukning farvekodere
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 2000
Pakke med 500
Description
Gør det muligt at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved hjælp af farvekodere, der passer ind i toppen af Nalgene™ Kryogene hætteglaslukninger eller Nunc™ Kryogene rørlukninger.
- Nalgene™ farvekodere er lavet af polystyren og passer kun ind Nalgene™ kryogene hætteglaslukninger. Fås i 5 farver
- Nunc™ farvekodere er lavet af polycarbonat og passer kun ind Nunc™ kryogene rørlukninger og Cryobank 2ml og 5mL rørhætter. Fås i 10 farver eller som et sortiment.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polystyren |
| Produktlinje | Nunc |
| Mængde | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Type | Vial Closure |
| Til brug med (udstyr) | Cryogenic Vial |