Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo Vial lukning farvekodere
Artikelnummer. 11381785
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2000
Pakke med 500
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produktlinje Pakningsstørrelse
11381785 Hvid Nunc Pakke med 500
10237491 Hvid Nunc Pakke med 2000
10254121 Blå Nunc Pakke med 2000
11391785 Blå Nunc Pakke med 500
10060651 Rød Nunc -
10440153 Grøn Nunc Pakke med 2000
11301795 Grøn Nunc Pakke med 500
10691722 Gul Nunc Pakke med 2000
11311795 Gul Nunc Pakke med 500
11321795 Orange Nunc Pakke med 500
10691912 Orange Nunc Pakke med 2000
11331665 Brun Nunc Pakke med 2000
10102791 Brun Nunc Pakke med 500
11341665 Pink (Pink) Nunc Pakke med 2000
10544831 Pink (Pink) Nunc Pakke med 500
11361805 Grå Nunc Pakke med 500
11351665 Grå Nunc Pakke med 2000
10663832 Lilla Nunc Pakke med 2000
11371805 Lilla Nunc -
10506572 Diverse Nunc Pakke med 500
11371665 Diverse Nunc Pakke med 2000
10450423 Blå Nalgene Pakke med 100
10644331 Hvid Nalgene Pakke med 100
10374451 Gul Nalgene Pakke med 100
10450613 Grøn Nalgene Pakke med 100
10431193 Rød Nalgene Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 11381785 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 354755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.92 DKK
    182.05 DKK / Pakke med 500
    Spare 27.87 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gør det nemmere at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved at bruge disse farvekodere, der passer ind i toppen af kryogene hætteglas eller rørlukninger.
Gør det muligt at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved hjælp af farvekodere, der passer ind i toppen af Nalgene™ Kryogene hætteglaslukninger eller Nunc™ Kryogene rørlukninger.
  • Nalgene™ farvekodere er lavet af polystyren og passer kun ind Nalgene™ kryogene hætteglaslukninger. Fås i 5 farver
  • Nunc™ farvekodere er lavet af polycarbonat og passer kun ind Nunc™ kryogene rørlukninger og Cryobank 2ml og 5mL rørhætter. Fås i 10 farver eller som et sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Produktlinje Nunc
Mængde 500/Pk., 2000/Cs.
Til brug med (udstyr) Cryogenic Vial
Produkttype Lukning af hætteglas