Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo Vial lukning farvekodere
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2000
Pakke med 500
Beskrivelse
Gør det muligt at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved hjælp af farvekodere, der passer ind i toppen af Nalgene™ Kryogene hætteglaslukninger eller Nunc™ Kryogene rørlukninger.
- Nalgene™ farvekodere er lavet af polystyren og passer kun ind Nalgene™ kryogene hætteglaslukninger. Fås i 5 farver
- Nunc™ farvekodere er lavet af polycarbonat og passer kun ind Nunc™ kryogene rørlukninger og Cryobank 2ml og 5mL rørhætter. Fås i 10 farver eller som et sortiment.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS |
| Farve | Grå |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produktlinje | Nunc |
| Mængde | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Type | Vial Closure |